Läs mer
KNF™ Neuberger Vätskedoseringspump SIMDOS FEM 1,10
Produktkod. 12978064
Change view
Flödeshastighet:
1 till 100 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
12978064 1 till 100 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 12978064 Leverantör KNF™ Leverantörsnummer 167523/160160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18940.00 SEK
    17456.31 SEK / Paket med 1
    Save 1483.69 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Vätskedoserings-/doseringsmembranpump. Erbjuder fuktiga materialkombinationer för optimal kemikaliebeständighet. Manuell kontroll av flöde och doseringsvolym med LCD-grafisk display.
Modeller finns tillgängliga med ett urval av pumphuvudmaterial (PP, PVDF eller PTFE pumphuvud), PTFE-belagda membran och FFKM ventilplattor och i både manuella (S) och externa styrvarianter (RC ).
  • Kemiskt resistent membrandoseringspump
  • Snabb och enkel kalibrering
  • Doseringsfunktion (1mL till 100mL)
  • Justerbar flödeshastighet (1mL till 100mL/min)
  • Torrlöpning
  • Självsugande
  • Enastående kemikalieresistens (FT-versioner) För enkel dosering av kemikalier och andra vätskor i en mängd olika applikationer.
Specifikationer
Kapslingsklassificering IP65
Extern kontroll Standard, manuell
Material PP (Pumphuvud), PTFE-belagd (membran), FFKM Kalrez (Ventiler)
Total höjd (metrisk) 144 mm
Total längd (metrisk) 150 mm
Total bredd (metrisk) 93 mm
Temperatur (metrisk) Max 80 °C
Temperatur (metrisk) Min. 5 °C
Flödeshastighet 1 till 100 ml/min.
Maximalt tryck 6 bar