Läs mer
Simeconazole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310653
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310653 1 ml
1 options
Produktkod. 30310653 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16957000AL100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Simeconazole
CAS 149508-90-7
Analyt- eller komponentnamn Simeconazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H20 F N3 O Si
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H20FN3OSi/c1-20(2,3)9-14(19,8-18-11-16-10-17-18)12-4-6-13(15)7-5-12/h4-7,10-11,19H,8-9H2,1-3H3
LEDER C[Si](C)(C)CC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2
IUPAC-namn 2-(4-fluorophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-3-trimethylsilylpropan-2-ol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 293.41
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 293.136 g/mol