Läs mer
Simeprevir, MedChemExpress
Beskrivning
Simeprevir inhibits HCV replication with an EC50 of 7.8 nM. Simeprevir also potently suppresses SARS-CoV-2 replication and synergizes with Remdesivir. Simeprevir inhibits the main protease (Mpro) and the RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) of SARS-CoV-2, and also modulates host immune responses.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Simeprevir |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 923604-59-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C38H47N5O7S2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | TMC435 TMC435350 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (19.05 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |