Läs mer
Simethicone, TRC
Produktkod. 30009759
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009759 50 g
17978304 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009759 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS47560050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8050-81-5
Molekylformel (C2H6OSi)n•SiO2
Molekylvikt (g/mol) 296.62
Synonym Aligest Plus, Antifoam A, DC Antifoam A, Dow Antifoam A, Dow Corning Antifoam A, Espumisan, KS 66, Mylicon, Q 7-2587, Sentry Simethicone GS, Silfoam SE 2, Simiticone, SonoRx;
LEDER CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C.O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Simethicone
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H18O2Si2.O2Si/c1-7-10(5,6)8-9(2,3)4;1-3-2/h1-6H3;
Formel vikt 296.0752