Läs mer
Simetryn, MedChemExpress
Produktkod. 16412296
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16412296 500 mg
1 options
Produktkod. 16412296 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1853
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Simetryn is a herbicide with the LC50 of 16.9-3.70 mg/L (79.3-17.4 microM.
Simetryn is a herbicide with the LC50 of 16.9-3.70 mg/L (79.3-17.4 microM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Simetryn
CAS 1014-70-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H15N5S
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 37 mg/mL (173.46 mM)
LEDER CSC1=NC(NCC)=NC(NCC)=N1
Molekylvikt (g/mol) 213.3
Formel vikt 213.3
Procent renhet 99.39%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid