Läs mer
Simian Immunodeficiency Virus gp120 Antibody [Alexa Fluor™ 532] - (isolate F236), Novus Biologicals™
Produktkod. 30281589 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30281589 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30281589 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP343772AF532
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Simian Immunodeficiency Virus gp120 Polyclonal antibody specifically detects Simian Immunodeficiency Virus gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Simian Immunodeficiency Virus gp120
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 532
Utspädning Western Blot
Formulering 50 mM Sodium Borate
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Simian Immunodeficiency Virus gp120 (isolate F236) (RefSeq#: CAA32487.1; Gln24-Arg531)
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Virus
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG