Läs mer
Simian Immunodeficiency Virus gp120 Antibody [Janelia Fluor™ 525] - (isolate F236), Novus Biologicals™
Produktkod. 30281604 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
30281604 0.1 mL
1 options
Produktkod. 30281604 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP343772JF525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Simian Immunodeficiency Virus gp120 Polyclonal antibody specifically detects Simian Immunodeficiency Virus gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Simian Immunodeficiency Virus gp120
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 525
Utspädning Western Blot
Formulering 50 mM Sodium Borate
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Simian Immunodeficiency Virus gp120 (isolate F236) (RefSeq#: CAA32487.1; Gln24-Arg531)
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Virus
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.