Läs mer
Motic™ Enkelt tilläggspolarisatorfilter
Produktkod. 11783197
Change view
För användning med (utrustning):
Mikroskop i BA-serien
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11783197 Mikroskop i BA-serien Varje
1 options
Produktkod. 11783197 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101000300741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00 SEK
    377.96 SEK / Paket med 1
    Save 72.04 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lyser upp provet medan analysatorn begränsar detekterat ljus. Motic™ Enkelt tilläggspolarisatorfilter är för användning med mikroskop i BA-serien
  • För användning med mikroskop i BA-serien
  • Kräver användning med Analyzer
  • Lyser upp provet medan analysatorn begränsar detekterat ljus
Specifikationer
Typ Polariserande filter
Beskrivning Kräver användning med analysatorfilter
För användning med (applikation) Provbelysning
För användning med (utrustning) Mikroskop i BA-serien
Kvantitet 1 st