Läs mer
Motic™ Enkel Darkfield Slider (10X - 40X)
För användning med (utrustning):
BA210 och BA310 Series Upright Compound Mikroskop
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Förbättrar kontrasten
- 10X - 40X
- För användning med alla mikroskop i BA-serien
Beställningsinfo
dimForUseWithEquipment
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Enkel Darkfield Slider |
| För användning med (utrustning) | BA210 och BA310 Series Upright Compound Mikroskop |
| Kvantitet | 1 st |