Läs mer
Stomacher™ Simplettes
Produktkod. 17784399
Change view
Längd (metrisk):
177 mm
250 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17784399 177 mm
17774399 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17784399 Leverantör Stomacher™ Leverantörsnummer BA6053
Beräknad leverans: 03-12-2026
De Simplettes™ ger ett korrekt och ekonomiskt alternativ till pipettspetsar. De är speciellt utformade för att pipettera prover från botten av Stomacher™ påse utan risk för korskontaminering.
  • Pipetteringsstrån för engångsbruk
  • Kan pipettera volymer mellan 0,1 och 2 ml
  • Bestrålat sterilt
  • Finns i olika förpackningsstorlekar
Specifikationer
Produkttyp Dricks
Diameter (metrisk) 3,6 till 3,7 mm (inre diameter)
Längd (metrisk) 177 mm