Läs mer
Vitlab™ Simplex II flaskdispenser
Produktkod. 15634854
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2,0 ml
0,5 till 5,0 ml
1,0 till 10,0 ml
10,0 till 100,0 ml
2,5 till 25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15634854 1,0 till 10,0 ml Varje
15670915 0,2 till 2,0 ml Varje
15624854 0,5 till 5,0 ml Varje
15680915 2,5 till 25 ml Varje
15600925 10,0 till 100,0 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15634854 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 1621505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3729.83 SEK
    3570.73 SEK / Paket med 1
    Save 159.10 SEK
    4% Av
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Vitlab™ Simplex II Bottletop Dispenser är designad för att vara praktiskt taget universellt användbar och kan användas med många organiska och oorganiska lösningar.
  • Direkt förskjutningskolv med bred PFA-tätning förhindrar kristallisationsuppbyggnad
  • Inställningarna justeras snabbt och noggrant tack vare invändigt bågat spår och praktisk skruvmekanism
  • Skruvbar ventilationsplugg för enkel anslutning av torkrör
  • Skruvbar utloppsventil är utrustad med en extra säkerhetsglödlampa och stänger doseringskanalen, om utmatningsröret inte är installerat, så att inget medium kan rinna ut
  • Utrustad med en deplacementkolv och en fluoroplastisk (PFA) tätningsläpp på cylinderväggen
  • Nominell volym 2 till 10mL inkluderar adaptrar GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (längd 125 till 240 mm)
  • Nominell volym 25 till 100 ml inkluderar adaptrar GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (längd 170 till 330 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volym (metrisk) 1,0 till 10,0 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.