Läs mer
Vitlab™ Simplex II flaskdispenser
Produktkod. 15680915
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2,0 ml
0,5 till 5,0 ml
1,0 till 10,0 ml
10,0 till 100,0 ml
2,5 till 25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15680915 2,5 till 25 ml Varje
15670915 0,2 till 2,0 ml Varje
15624854 0,5 till 5,0 ml Varje
15634854 1,0 till 10,0 ml Varje
15600925 10,0 till 100,0 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15680915 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 1621506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4869.07 SEK
    4669.61 SEK / Paket med 1
    Save 199.46 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Vitlab™ Simplex II Bottletop Dispenser är designad för att vara praktiskt taget universellt användbar och kan användas med många organiska och oorganiska lösningar.
  • Direkt förskjutningskolv med bred PFA-tätning förhindrar kristallisationsuppbyggnad
  • Inställningarna justeras snabbt och noggrant tack vare invändigt bågat spår och praktisk skruvmekanism
  • Skruvbar ventilationsplugg för enkel anslutning av torkrör
  • Skruvbar utloppsventil är utrustad med en extra säkerhetsglödlampa och stänger doseringskanalen, om utmatningsröret inte är installerat, så att inget medium kan rinna ut
  • Utrustad med en deplacementkolv och en fluoroplastisk (PFA) tätningsläpp på cylinderväggen
  • Nominell volym 2 till 10mL inkluderar adaptrar GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (längd 125 till 240 mm)
  • Nominell volym 25 till 100 ml inkluderar adaptrar GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (längd 170 till 330 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 2,5 till 25 ml