Läs mer
Vitlab™ Simplex II Fix Dispenser
Produktkod. p-7146509
Volym (metrisk):
1 ml
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15610925
Brand: Vitlab™ 1622502
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vitlab™ Simplex II Fix Dispenser är designad för att vara praktiskt taget universellt användbar och kan användas med många organiska och oorganiska lösningar.
  • Dispenser på flaska med fast volym
  • Direkt förskjutningskolv med bred PFA-tätning förhindrar kristallisationsuppbyggnad
  • Skruvbar ventilationsplugg för enkel anslutning av torkrör
  • Skruvbar utloppsventil är utrustad med en extra säkerhetsglödlampa och stänger doseringskanalen, om utmatningsröret inte är installerat, så att inget medium kan rinna ut
  • Utrustad med en deplacementkolv och en fluoroplastisk (PFA) tätningsläpp på cylinderväggen
  • Nominell volym 1 till 10mL inkluderar adaptrar GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (längd 125 till 240 mm)
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 ml