Läs mer
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermal Cycler
Product Code. p-7180381 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Garanti:
Begränsad garanti.
Unit Size:
Varje
Product Code. Garanti Unit Size
15224438 Begränsad garanti. Varje
1 options
Product Code. 15224438 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. A24811
SimpliAmp PCR-maskin är en liten, lättanvänd och exakt PCR-maskin som passar alla laboratoriums behov för vardaglig PCR. Den är tillverkad med den pålitliga ingenjörskonst och prestanda du har förväntat dig av Applied Biosystem-instrument.
SimpliAmp Thermal Cycler är en liten, lättanvänd och noggrann termisk cykler som passar alla laboratoriers behov för vardaglig PCR. Den är tillverkad med den pålitliga teknik och prestanda du har vant dig vid från Applied Biosystem Instruments. Den är elegant utformad för att ge tyst cykelkörning och har ett innovativt, säkert uppvärmt lock och en stor LCD-färgpekskärm.
Funktioner hos SimpliAmp Thermal Cycler inkluderar:
  • Optimera PCR-temperaturen med precision—. VeriFlex-block ger tre oberoende temperaturzoner för exakt temperaturkontroll
  • 8-tums färgpekskärm sparar tid—. Det stora, responsiva och lättlästa gränssnittet förenklar instrumenthanteringen
  • WiFi-aktiverat för fjärrövervakning—som bekvämt övervakas med PCR Essentials mobilapp
  • Enkel lockdesign skyddar prover—. Det innovativa uppvärmda locket är utformat för att skydda prover genom att automatiskt öppnas innan cykling, om det inte stängs ordentligt.
  • Färdig USB enhet för enkel säkerhetskopiering av data—på skärmen förenklar USB säkerhetskopiering
  • Termiska simuleringsmods—tillgängliga bibliotek av simuleringslägen möjliggör experiment med samma ramphastigheter som tidigare eller andra instrument
Applied Biosystems PCR-plaster
Applied Biosystems PCR-plaster har designats och validerats för att fungera med våra termiska cykler i mer än 25 år. Alternativ för alla format och genomströmningsbehov finns tillgängliga för att säkerställa konsekventa, exakta resultat för alla experiment. För att hitta den bästa matchningen, besök vår urvalsguide för plast.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Termisk noggrannhet ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C)
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
För användning med (utrustning) GeneAmp 2700, GeneAmp 9700, Veriti PCR-maskin, 2720 PCR-maskin
Termisk enhetlighet <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C)
Mått 18,1 x 9,5 x 8,3 tum (46 x 24 x 21 cm)
Kapacitet 96-brunnar
Spänning 100 till 240 V
Visningstyp 8 tum Färg TFT LCD pekskärm
Produkttyp PCR-maskin
Garanti Begränsad garanti.
Termiskt område 0 °C till 100 °C
Gräns-snittet USB, Wi-Fi, Ethernet
Wattal 600 W
Max. Ramphastighet 4 °C/sek. (Block), 3 °C/sek. (Prov)
Antal program >1000
Kvantitet 1 instrument
Vikt 18.3 lb. (8.3 kg)
Blockkonfigurationer Veriflex Block