Läs mer
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermal Cycler + Plastpaket
Produktkod. 17153179 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Beskrivning:
Inkluderar 5 x MicroAmp EnduraPlate Optiska 96-brunnars genomskinliga reaktionsplattor med streckkod (100 plattor totalt)
Inkluderar MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 ml (125 remsor)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning
17153179 Inkluderar MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 ml (125 remsor)
17163179 Inkluderar 5 x MicroAmp EnduraPlate Optiska 96-brunnars genomskinliga reaktionsplattor med streckkod (100 plattor totalt)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17153179 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A41192
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
De Applied Biosystems SimpliAmp Thermal Cycler är en lättanvänd, kompakt och exakt termisk cykler designad för att passa alla labbs viktiga PCR-arbetsflöde.
De Applied Biosystems SimpliAmp Thermal Cycler är en lättanvänd, kompakt och exakt termisk cykler designad för att passa alla labbs viktiga PCR-arbetsflöde. Innovationer som en responsiv färgpekskärm och VeriFlex temperaturkontrollteknik möjliggör enkel, exakt optimering. Och nu kan du komma åt din SimpliAmp cyklist med Thermo Fisher Connect, vilket ger dig friheten att designa och ladda upp dina metoder på ett säkert sätt från vilken mobil enhet eller stationär dator som helst.
SimpliAmp Thermal Cycler
Detta SimpliAmp Thermal Cycler-paketet innehåller en termisk cykler och antingen en MicroAmp EnduraTallrikar med MicroAmp Klara självhäftande filmer eller MicroAmp 8-rörsremsor med bifogade kupolförsedda lock.
MicroAmp 8-rörsremsor med bifogade kupolförsedda lock
MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock har individuellt fästa kupolformade lock, dubbla stora ändflikar och graderade 20-μ L-markörer på varje rör för att förhindra korskontaminering, pipetteringsfel och providentifieringsfel.
•Remsa med åtta rör med bifogade kupolformade lock som öppnas och stänger oberoende av varandra för att förhindra kontaminering och avdunstning
• Vinklade lock som ger effektiv positionering av rörremsor i ställ och termocyklerblock
• Etsad AH-bokstavsmärkning på enskilda rör synliga när locken är öppna eller stängda
• Dubbla ändflikar för korrekt märkning och enkel hantering
• Utexaminerad 20-μ L mätmarkörer på varje rör för visuell volymverifiering
MicroAmp EnduraTallrikar
MicroAmp EnduraPlates erbjuder utmärkt PCR- eller qPCR-prestanda i format utvecklade för att möta dina experimentella behov. De är en lösning för arbete som kräver speciell hantering och en ännu högre grad av hållbarhet för användning med multiinstrumentexperiment. De är validerade för användning med Applied Biosystems PCR termiska cykler för optimal passform och prestanda.
•Optimerad för prestanda med Applied Biosystems instrument
• Certifierad DNA-, RNAse- och PCR-hämmare fri med provtagningstester under processen
• Konstruerad enligt ANSI/SBS-standard, väl lämpad för högkapacitetslaboratorier och robothantering
• Finns i flera färger för enkel organisation av laboratorieanalyser
• Utmärkt mekanisk stabilitet och planhet för dina kompletta arbetsflödesbehov
MicroAmp Klara självhäftande filmer
MicroAmp Klara självhäftande filmer skapar en säker försegling över en hel mikroplatta för att förhindra avdunstning och kontaminering från brunn till brunn.
•Lim ger tät försegling över brunnar för att förhindra läckor och avdunstning.
•Lätt att applicera och ta bort
• Tillgänglig som klar (ekonomisk och klibbig) eller optisk (klar för realtids-PCR och icke-klibbig)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Termisk noggrannhet ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C)
Innehåll och lagring • SimpliAmp Thermal Cycler
• 1 x MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 ml (125 remsor)
Kompatibilitet med hög genomströmning Manuella protokoll
För användning med (utrustning) GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2700, Veriti™ Thermal Cycler, 2720 Thermal Cycler
Termisk enhetlighet <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C)
Mått 18,1 x 9,5 x 8,3 tum (46 x 24 x 21 cm)
Kapacitet 96-brunnar, 0,2 ml
Spänning 100 till 240 V
Visningstyp 8 tum Färg TFT LCD pekskärm
Produkttyp PCR-maskin
Garanti Begränsad garanti.
Termiskt område 0 °C till 100 °C
Gräns-snittet USB, Wi-Fi, Ethernet
Wattal 600 W
Max. Ramphastighet 4 °C/sek. (Block), 3 °C/sek. (Prov)
Antal program >1000
Beskrivning Inkluderar MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 ml (125 remsor)
Kvantitet 1 paket
Vikt 18.3 lb. (8.5 kg)
Blockkonfigurationer 96-brunnars, 3-zons VeriFlex Block