Läs mer
Simport™ Scientific CytoSep™ Funnels for Shandon™ Cytospin 4™ Centrifuges
For use with Thermo Scientific™ Shandon Cytospin 4 Centrifuges
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Shandon Cytospin™ 4 Cytocentrifuge |
|---|
Beskrivning
- All plastic disposable sample chambers do not need metal clips
- Available with or without pre-attached filter card
Specifikationer
| Shandon Cytospin™ 4 Cytocentrifuge |