Läs mer
Simurosertib, MedChemExpress
Beskrivning
Simurosertib (TAK-931) is an orally active, selective and ATP-competitive cell division cycle 7 (CDC7) kinase inhibitor, with an IC50 of <0.3 nM. Simurosertib has anti-cancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Simurosertib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1330782-76-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H19N5OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | TAK-931 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 75 mg/mL (219.66 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |