Läs mer
Simvastatin-d11 (2,2-dimetylbutyrat-d11), CDN
Produktkod. 30324804
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324804 0.005 g
30318374 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324804 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND80150.005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Simvastatin-D11 (2,2-dimethylbutanoate-D11)
CAS 1002347-74-1
Molekylformel C25 D11 H27 O5
Kvantitet 0.005 g
Synonym Butanoic-3,3,4,4,4-d5 acid, 2,2-di(methyl-d3)-, (1 S,3 R,7 S,8 S,8 aR)-1,2,3,7,8,8 A-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2 R,4 R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2 H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester (ACI), (1 S,3 R,7 S,8 S,8 aR)-1,2,3,7,8,8 A-Hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2 R,4 R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2 H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl 2,2-di(methyl-d3)butanoate-3,3,4,4,4-d5 (ACI), Simvastatin-d11, Simvastatin-D11 (2,2-dimethylbutanoate-D11)
InChI formel InChI=1 S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26 H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1/i1D3,4D3,5D3,6D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(C(=O)O[C@H]1 C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3 C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn [(1 S,3 R,7 S,8 S,8 aR)-8-[2-[(2 R,4 R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]etyl]-3,7-dimetyl-1,2,3,7,8,8 A-hexahydronaphthalen-1-yl] 3,3,4,4,4-pentadeuterio-2,2-bis(trideuteriometyl)butanoat
Molekylvikt (g/mol) 429.634
Formel vikt 429,341 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 97 % kemisk renhet