Läs mer
Simvastatin Hydroxysyra Etylester, TRC
Produktkod. 17922685
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17922685 10 mg
17910555 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17922685 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS48503510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 864357-87-9
Molekylformel C27 H44 O6
Molekylvikt (g/mol) 464.63
Synonym 1-Naphthaleneheptanoic acid, 8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-, ethyl ester, (βR,δR,1S,2S,6R,8S,8aR)-, Ethyl (βR,δR,1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthaleneheptanoate, Ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate, Simvastatin ethyl ester, Simvastatin Hydroxy Acid Ethyl Ester, Ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-, ethyl ester, (βR,δR,1S,2S,6R,8S,8aR)-, Ethyl (βR,δR,1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthaleneheptanoate, Ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate, Simvastatin ethyl ester, (βR,δR,1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-Dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthaleneheptanoic Acid Ethyl Ester
IUPAC-namn etyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimetylbutanoyloxi)-2,6-dimetyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronafthal-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoat
LEDER CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@H]1[C@@H](C)C=CC2=C[C@H](C)C[C@H](OC(=O)C(C)(C)CC)[C@H]12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Simvastatin Hydroxy Acid Ethyl Ester
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H44O6/c1-7-27(5,6)26(31)33-23-14-17(3)13-19-10-9-18(4)22(25(19)23)12-11-20(28)15-21(29)16-24(30)32-8-2/h9-10,13,17-18,20-23,25,28-29H,7-8,11-12,14-16H2,1-6H3/t17-,18-,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1
Formel vikt 464.3138