Läs mer
Simvastatin Hydroxy Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Simvastatin Hydroxy Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42O6/c1-7-26(4,5)25(30)32-22-13-16(2)12-18-9-8-17(3)21(24(18)22)11-10-19(27)14-20(28)15-23(29)31-6/h8-9,12,16-17,19-22,24,27-28H,7,10-11,13-15H2,1-6H3/t16-,17-,19+,20+,21-,22-,24-/m0/s1 |
| Formel vikt | 450.2981 |