Läs mer
Simvastatin, MedChemExpress
Produktkod. 16467336
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16467336 100 mg
16451266 200 mg
16433397 50 mg
16461866 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16467336 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17502
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Simvastatin (MK 733) is a competitive inhibitor of HMG-CoA reductase with a Ki of 0.2 nM.
Simvastatin (MK 733) is a competitive inhibitor of HMG-CoA reductase with a Ki of 0.2 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Simvastatin
CAS 79902-63-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H38O5
Kvantitet 100 mg
Synonym MK 733
Löslighetsinformation Ethanol : 100 mg/mL (238.91 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (119.45 mM)
LEDER CCC(C)(C)C(O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(O3)=O)[C@@]12[H])=O
Molekylvikt (g/mol) 418.57
Formel vikt 418.57
Procent renhet 99.45%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation