Läs mer
Simvastatin metyleter, Mikromol™
Beskrivning
Simvastatin metyleter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Simvastatin 4'-Methyl Ether |
| CAS | 864357-88-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Simvastatin 4'-Methyl Ether |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C26 H40 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-methoxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-Hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-methoxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl 2,2-dimethylbutanoate, (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Methoxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-dimethylbutanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C26H40O5/c1-7-26(4,5)25(28)31-22-13-16(2)12-18-9-8-17(3)21(24(18)22)11-10-19-14-20(29-6)15-23(27)30-19/h8-9,12,16-17,19-22,24H,7,10-11,13-15H2,1-6H3/t16-,17-,19+,20+,21-,22-,24-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)OC)[C@@H]12 |
| IUPAC-namn | [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-metoxi-6-oxooxan-2-yl]etyl]-3,7-dimetyl-1,2,3,7,8a-hexahydronaftalen-1-yl] 2,2-dimetylbutanoat |
| Visa mer |