Läs mer
Simvastatin, Mikromol™
Produktkod. 18032400
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18032400 100 mg
1 options
Produktkod. 18032400 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0158.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Simvastatin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Simvastatin
CAS 79902-63-9
Analyt- eller komponentnamn Simvastatin
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C25 H38 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Simvastatin, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester (9CI), (+)-Simvastatin, Cholestat, Denan, Eucor, Kolestevan, L 644128-000U, Lipex, Lipinorm, Liponorm, Lipovas, Lodales, MK 733, Modutrol, Nor-Vastina, Rechol, Simcor, Simovil, Simvastatin lactone, Simvotin, Sinvacor, Sinvascor, Sivastin, Statin, Synvinolin, Valemia, Velostatin, Zocor, Zocord, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1alpha,3alpha,7beta,8beta(2S*,4S*),8abeta]]-
InChI formel InChI=1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
LEDER CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
IUPAC-namn [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]etyl]-3,7-dimetyl-1,2,3,7,7,8a-hexahydronaftalen-1-yl] 2,2-dimetylbutanoat
Molekylvikt (g/mol) 418.57
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 418,2719 g/mol