Läs mer
Simvastatin, TRC
Produktkod. 30134483
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134483 250 mg
30012366 50 mg
30004072 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134483 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS485000250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79902-63-9
Molekylformel C25 H38 O5
Molekylvikt (g/mol) 418.57
Synonym Simvastatin, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1α,3α,7β,8β(2S*,4S*),8aβ]]-, (+)-Simvastatin, Apo-Simva, Apo-Simvastatin, Bestatin 20, Cholestat, Co-Simvastatin, Denan, Egilipid, Eucor, Kolestevan, L 644128-000U, Lipex, Lipinorm, Liponorm, Lipovas, Lodales, Lycostatin, MK 733, Modutrol, Nor-Vastina, Novo-Simvastatin, Pms-simvastatin, Rechol, Simastin 20, Simcovas, Simgal, Simi 20, Simlip, Simlip 20, Simlo 20, Simlup 20, Simovil, Simratio, Simvacard, Simvachol, Simvacor, Simvahexal, Simvas, Simvastatin lactone, Simvasterol, Simvastol, Simvofix, Simvotin, Sinvacor, Sinvascor, Sivastin, Starstat 20, Synvinolin, Valemia, Vasilip, Vastan, Vazilip, Velostatin, Ximve, Zocor, Zocor Forte, Zocord, Zorced, Zosta
IUPAC-namn [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]etyl]-3,7-dimetyl-1,2,3,7,7,8a-hexahydronaftalen-1-yl] 2,2-dimetylbutanoat
LEDER CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Simvastatin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Formel vikt 418.2719
Procent renhet >95%