Läs mer
MedChemExpress Sinapine
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.36 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 18696-26-9 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 99.0% |
| Löslighet | DMSO : 250 mg/mL (805.52 mM∣Need ultrasonic) |
| Mål | Cholinesterase (ChE)∣P-glycoprotein |
| Kvantitet | 10 mg |