Läs mer
MedChemExpress Sinapine thiocyanate
Produktkod. 16484837
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16484837 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 16484837 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0450
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Sinapine thiocyanate is an alkaloid isolated from seeds of the cruciferous species. Sinapine thiocyanate exhibits anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-tumor, anti-angiogenic and radio-protective effects. Sinapine thiocyanate is also an acetylcholinesterase (AChE) inhibitor and can be used for the research of Alzheimer’s disease, ataxia, myasthenia gravis, and Parkinson’s disease.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Molekylvikt (g/mol) 368.45 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 7431-77-8
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : ≥ 125 mg/mL (339.26 mM)
Mål P-glycoprotein∣Cholinesterase (ChE)
Kvantitet 50 mg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.