Läs mer
MedChemExpress Sinapine thiocyanate
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.45 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 7431-77-8 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 98.0% |
| Löslighet | DMSO : ≥ 125 mg/mL (339.26 mM) |
| Mål | P-glycoprotein∣Cholinesterase (ChE) |
| Kvantitet | 50 mg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?