Läs mer
Sinapyl Alcohol (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sinapyl Alcohol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h3-4,6-7,12-13H,5H2,1-2H3/b4-3+ |
| Formel vikt | 210.0892 |