Läs mer
Sinefungin, MedChemExpress
Produktkod. 16470949
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16470949 1 mg
1 options
Produktkod. 16470949 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101938
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Sinefungin is a potent inhibitor of virion mRNA(guanine-7-)-methyltransferase, mRNA(nucleoside-2'-)-methyltransferase, and viral multiplication. Sinefungin, a SET7/9 inhibitor, ameliorates renal fibrosis by inhibiting H3K4 methylation.
Sinefungin is a potent inhibitor of virion mRNA(guanine-7-)-methyltransferase, mRNA(nucleoside-2'-)-methyltransferase, and viral multiplication. Sinefungin, a SET7/9 inhibitor, ameliorates renal fibrosis by inhibiting H3K4 methylation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sinefungin
CAS 58944-73-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H23N7O5
Kvantitet 1 mg
Synonym Adenosyl-Ornithine A-9145 Antibiotic 32232RP
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (262.20 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1C[C@@H](N)CC[C@H](N)C(O)=O)N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2
Molekylvikt (g/mol) 381.39
Formel vikt 381.39
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus