Läs mer
Sinensetin, MedChemExpress
Beskrivning
Sinensetin is a methylated flavone found in certain citrus fruits.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sinensetin |
| CAS | 2306-27-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H20O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pedalitin permethyl ether |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (268.55 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.37 |
| Visa mer |