Läs mer
Sinensetin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sinensetin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20O7/c1-22-13-7-6-11(8-15(13)23-2)14-9-12(21)18-16(27-14)10-17(24-3)19(25-4)20(18)26-5/h6-10H,1-5H3 |
| Formel vikt | 372.1209 |
| Procent renhet | >95% |