Läs mer
Köttermann Enkel bänk
Produktkod. 17392219
Change view
Mått (D x B x H):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Toppstil:
Melamin TopResist bänkskiva
Trespa TopLab PLUS Bänkskiva
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H) Toppstil
17392219 750 x 900 x 900 mm Trespa TopLab PLUS Bänkskiva
17372189 600 x 900 x 750 mm Melamin TopResist bänkskiva
17302219 600 x 900 x 750 mm Trespa TopLab PLUS Bänkskiva
17302199 600 x 900 x 900 mm Melamin TopResist bänkskiva
17332219 600 x 900 x 900 mm Trespa TopLab PLUS Bänkskiva
17382189 600 x 1200 x 750 mm Melamin TopResist bänkskiva
17312219 600 x 1200 x 750 mm Trespa TopLab PLUS Bänkskiva
17312199 600 x 1200 x 900 mm Melamin TopResist bänkskiva
17342219 600 x 1200 x 900 mm Trespa TopLab PLUS Bänkskiva
17392189 600 x 1500 x 750 mm Melamin TopResist bänkskiva
17322219 600 x 1500 x 750 mm Trespa TopLab PLUS Bänkskiva
17322199 600 x 1500 x 900 mm Melamin TopResist bänkskiva
17352219 600 x 1500 x 900 mm Trespa TopLab PLUS Bänkskiva
17332199 750 x 900 x 750 mm Melamin TopResist bänkskiva
17362219 750 x 900 x 750 mm Trespa TopLab PLUS Bänkskiva
17362199 750 x 900 x 900 mm Melamin TopResist bänkskiva
17342199 750 x 1200 x 750 mm Melamin TopResist bänkskiva
17372219 750 x 1200 x 750 mm Trespa TopLab PLUS Bänkskiva
17372199 750 x 1200 x 900 mm Melamin TopResist bänkskiva
17302229 750 x 1200 x 900 mm Trespa TopLab PLUS Bänkskiva
17352199 750 x 1500 x 750 mm Melamin TopResist bänkskiva
17382219 750 x 1500 x 750 mm Trespa TopLab PLUS Bänkskiva
17382199 750 x 1500 x 900 mm Melamin TopResist bänkskiva
17312229 750 x 1500 x 900 mm Trespa TopLab PLUS Bänkskiva
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 17392219 Leverantör Köttermann Leverantörsnummer 50500162
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Denna singelbänk uppfyller en mängd olika uppgifter i laboratoriet.
  • Finns för sittande och stående arbetshöjd
  • Stationär
Specifikationer
Mått (D x B x H) 750 x 900 x 900 mm
Antal hyllor 1
Toppstil Trespa TopLab PLUS Bänkskiva