Läs mer
Köttermann Enkel bänk
Produktkod. p-7236300
Mått (D x B x H):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Toppstil:
Melamin TopResist bänkskiva
Trespa TopLab PLUS Bänkskiva
Produktkod. 17372189
Brand: Köttermann 50500129
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Denna singelbänk uppfyller en mängd olika uppgifter i laboratoriet.
  • Finns för sittande och stående arbetshöjd
  • Stationär
Specifikationer
Mått (D x B x H) 600 x 900 x 750 mm
Antal hyllor 1
Toppstil Melamin TopResist bänkskiva