Läs mer
S Murray™ Single Burette Stand
Beskrivning
- Hardwood
- Base: 205mm x 110mm
- Rods are 460mm x 16mm (dia).
- Fitted funnel holders with a plastic screw and rubber feet on base
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Trä, lövträ, Hardwood |
| Inkluderar | Plastic Screw |
| Typ | Buret Stand |
| Diameter (metrisk) Stång | 16 mm |
| Längd (metrisk) bas | 205 mm |
| Höjd (metrisk) bas | 110 mm |
| Längd (metrisk) Stång | 460 mm |