Läs mer
Biochrom Enkelcellshållare
Produktkod. 11380382
Typ:
1-positions cellhållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11380382
Brand: Biochrom 80210607
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Single Cell Holder är ett tillbehör till Ultrospec 7500 och 2100 Pro spektrofotometrar med en längd på 10 till 50 mm.
  • Encellshållare
  • 10 till 50 mm väglängd
  • Tillbehör till Ultrospec 7500, 2100 Pro spektrofotometer
Specifikationer
Kompatibilitet Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300, 6300
Beskrivning Enkelcellshållare
Typ 1-positions cellhållare
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Ultrospec 7500, 2100 Pro spektrofotometer
Väglängd 10 till 50 mm
Form Rund