Läs mer
Invitrogen™ Enkanaligt dödcellapoptoskit med Annexin V Alexa Fluor™ 488 och SYTOX™ Gröna färgämnen, för flödescytometri
Produktkod. 10154382
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10154382 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10154382 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V13240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7670.00 SEK
    6519.50 SEK / Paket med 1
    Save 1150.50 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Enkelkanals dubbel 384-brunnars temperaturverifieringssats för PCR 9700-systemet, 0,02 ml
Denna produkt detekterar externisering av fosfatidylserin i apoptotiska celler med hjälp av rekombinant annexin V konjugerat till grönt fluorescerande Alexa Fluor™ 488 färgämne och döda celler med hjälp av SYTOX™ Grön nukleinsyrafläck. Efter behandling med båda sonderna visar apoptotiska celler grön fluorescens, döda celler visar ljusare grön fluorescens och levande celler visar liten eller ingen fluorescens. Dessa populationer kan lätt urskiljas i FL1-kanalen i en flödescytometer, vilket frigör de andra kanalerna för detektering av andra fluorescerande färger.
Se en urvalsguide för alla apoptosanalyser för flödescytometri .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 1 kit
Formatera Provrör
Produkttyp Döda celler Apoptos Kit
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska med annexin V, Alexa Fluor™ 488 konjugat (250μ L), 1 flaska med SYTOX™ grön (100μ L), och 1 flaska annexinbindande buffert (5X lösning, 50 ml).
Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Flödescytometerlaserlinjer 488
Excitation/Emission SYTOX™ grön: ⁄503 524, Alexa Fluor™ 488: ⁄499 521
Antal reaktioner 50
Frakt skick Våt is
Produktlinje Alexa Fluor, SYTOX
För användning med (applikation) Flödescytometri
Konjugera Alexa Fluor 488, SYTOX Grön
För användning med (utrustning) Flödescytometer