Läs mer
BRAND™ Enkelkanals mikropipett Transferpette™ pro, justerbar
Produktkod. 30696109 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 μl
10 μl
10 000 μl
100 μl
1000 μl
2,5 μl
20 μl
200 μl
2500 μl
300 μl
50 μl
5000 μl
Färg:
Blå
Grön
Gul
Mörkblå
Röd
ljusgrå
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg
30696109 1000 μl Mörkblå
30696132 1 μl ljusgrå
30696125 2,5 μl ljusgrå
30696139 10 μl ljusgrå
30696121 20 μl ljusgrå
30696146 20 μl Gul
30696128 50 μl Gul
30696108 100 μl Gul
30696100 200 μl Gul
30696137 300 μl Grön
30696129 2500 μl Röd
30696123 5000 μl Röd
30696104 10 000 μl Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 30696109 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 706880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3948.32 SEK
    3783.50 SEK / Paket med 1
    Save 164.82 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Ergonomisk enkelkanals mikropipett med justerbar fingerstöd, enkel kalibrering och hållbar, autoklavbar design.
  • Dess slimma design och justerbara fingerstöd säkerställer att pipetten sitter perfekt i handen, vilket gör den ergonomisk och bekväm att använda, även under långa pipettersessioner
  • För att hålla dig flexibel hela tiden har pron Transferpette™ två justeringstekniker:
    • Enkel kalibrering för permanent kalibrering utan verktyg
    • Användarjustering för snabb, reversibel anpassning till förändrade förhållanden som temperatur, spetsform eller medieegenskaper
  • Pro är Transferpette™ tillverkad av högkvalitativa material med inbyggt skydd mot bänkskydd, vilket gör den både robust och hållbar. Den är helt autoklavbar (121 °C) och finns som enkel- och flerkanalpipetter.
Begränsningar i användning:
  • Driftstemperaturen bör ligga mellan +15 °C och +40°°° °C. Andra temperaturer på begäran.
  • Ångtryck upp till 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa·s
  • För viskösa medier måste hastigheten justeras om det behövs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet < ±0,6 %
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Mörkblå
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspets 50 till 1000 μl
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Modell D-1000
Antal kanaler 1
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Mekanisk pipett
Volym (metrisk) 1000 μl
Inkluderar Prestandacertifikat, hyllfäste och silikonfett
Ökar 1 μl
Precision < 0.2% (CV)