Läs mer
Socorex™ Acura™ Enkanalig mikropipett volymetrisk modul
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
10 till 200μ L
2,5 till 50μ L
50 till 1 000μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- En av 27 tillgängliga volymetriska enheter.
- Öka mångsidigheten och spara kostnader.
- Demonterar och sätter ihop utan verktyg.
- Kalibreringsspecifikationer för extra moduler - som ställts in av fabrikskvalitetskontroll eller av pipettägaren - finns kvar i instrumentminnet.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Acura™ Electro™ 926 MicroPipette |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Acura |
| Typ | Elektronisk pipett volymetrisk modul |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 10μ l |
| För användning med (utrustning) | Acura™ Electro 926 Mikropipett |
| Kvantitet | 1 vardera |