Läs mer
Gilson™ Enkel kanal PIPETMAN™ M
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16308157 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
1 till 10 ml
100 till 1 200μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
20 till 300μ l
5 till 100μ l
500 till 5000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16308157
Brand: Gilson™ F81046
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Enkel kanal PIPETMAN™ M är en Bluetooth™ -aktiverad elektronisk pipett som erbjuder noggrannhet och precision i både standard och repetitiv pipettering.
  • Tillåter exakt och exakt pipettering
  • Den motoriserade kolven möjliggör hög pipetteringsreproducerbarhet och noggrannhet i alla lägen
  • Förknippad med TRACKMAN™ Ansluten och dess PipettePilot™ ansökan, PIPETMAN™ M Connected minskar risken för mänskliga fel genom att överföra verifierbara pipetteringsparametrar och kommandon i pipetten
  • Ökad funktionalitet
  • Det intuitiva gränssnittet har fem pipetteringslägen för ett stort antal applikationer: pipettera, repetitiv, blanda, reversera och anpassad
  • Skapa och överför upp till 10 anpassade protokoll från PIPETMAN™ M Ansluten programvara till din pipett
  • Bluetooth™ anslutning möjliggör kommunikation med TRACKMAN™ Ansluten och hjälper dig att guida dig genom ditt protokoll och berättar var, när och hur mycket du ska pipettera med realtidsinteraktioner
  • Enkel och bekväm att använda
  • Aspirera och dispensera med ett klick på tryckknappen och mata ut spetsarna med lätthet
  • Den lätta och ergonomiska designen ligger bekvämt i handen för maximal pipetteringskomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Universell
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Lila
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspets, TRACKMAN™ Ansluten
Material Polypropen
Modell P5000M BT
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman M
Programmerbarhet Ja
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 500 till 5000μ L
För användning med (utrustning) Pipetttips, TRACKMAN™ Ansluten
Kvantitet 1
Garanti 1 år
Längd (engelska) 12,75 tum.
Längd (metrisk) 32.4 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Höjd (engelska) 2,5 tum
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Elektriska krav 3,7 V och 420 mAh (1,55 Wh)
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet