Description
- Möjliggör noggrann och precis pipettering
- Den motoriserade kolven möjliggör hög repreproducerbarhet och noggrannhet vid pipettering i alla lägen
- I samarbete med TRACKMANTM Connected och dess PipettePilotTM-applikation minskar PIPETMANTM M Connected risken för mänskliga misstag genom att överföra verifierbara pipetteringsparametrar och kommandon i pipetten
- Ökad funktionalitet
- Det intuitiva gränssnittet har fem pipetteringslägen för ett stort antal tillämpningar: Pipett, repetitiv, mix, reverse och custom
- Skapa och överför upp till 10 anpassade protokoll från PIPETMANTM M Connected Software till din pipett
- BluetoothTM-anslutningen möjliggör kommunikation med TRACKMANTM Connected och hjälper dig att navigera genom ditt protokoll genom att tala om för var, när och hur mycket du ska pipettera med realtidsinteraktioner
- Enkelt och bekvämt att använda
- Aspirera och avgöra med ett klick på tryckknappen och mata ut spetsarna utan problem
- Den lätta och ergonomiska designen ligger bekvämt i handen för maximal pipetterkomfort
Specifications
Specifications
| Kompatibla tips | Universell |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipettspets, TRACKMAN™ Ansluten |
| Material | Polypropen |
| Modell | P10mLM BT |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Pipetman M |
| Show More |