Läs mer
Gilson™ Enkelkanalig PIPETMANTM M
Produktkod. 16398147 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
1 till 10 ml
100 till 1 200μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
20 till 300μ l
5 till 100μ l
500 till 5000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
16398147 100 till 1 200μ l -
16348147 0,5 till 10μ l -
16358147 2 till 20μ l -
16368147 5 till 100μ l -
16378147 20 till 200μ l Varje
16388147 20 till 300μ l -
16308157 500 till 5000μ L -
16318157 1 till 10 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16398147 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F81045
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Single Channel PIPETMANTM M är en BluetoothTM-aktiverad elektronisk pipett som erbjuder noggrannhet och precision både i standard- och repetitiva pipetteringslägen.
  • Möjliggör noggrann och precis pipettering
  • Den motoriserade kolven möjliggör hög repreproducerbarhet och noggrannhet vid pipettering i alla lägen
  • I samarbete med TRACKMANTM Connected och dess PipettePilotTM-applikation minskar PIPETMANTM M Connected risken för mänskliga misstag genom att överföra verifierbara pipetteringsparametrar och kommandon i pipetten
  • Ökad funktionalitet
  • Det intuitiva gränssnittet har fem pipetteringslägen för ett stort antal tillämpningar: Pipett, repetitiv, mix, reverse och custom
  • Skapa och överför upp till 10 anpassade protokoll från PIPETMANTM M Connected Software till din pipett
  • BluetoothTM-anslutningen möjliggör kommunikation med TRACKMANTM Connected och hjälper dig att navigera genom ditt protokoll genom att tala om för var, när och hur mycket du ska pipettera med realtidsinteraktioner
  • Enkelt och bekvämt att använda
  • Aspirera och avgöra med ett klick på tryckknappen och mata ut spetsarna utan problem
  • Den lätta och ergonomiska designen ligger bekvämt i handen för maximal pipetterkomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Universell
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grön
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspets, TRACKMAN™ Ansluten
Material Polypropen
Modell P1200M BT
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman M
Programmerbarhet Ja
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 100 till 1 200μ l
För användning med (utrustning) Pipetttips, TRACKMAN™ Ansluten
Kvantitet 1
Garanti 1 år
Längd (engelska) 12,75 tum.
Längd (metrisk) 32.4 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Höjd (engelska) 2,5 tum
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Elektriska krav 3,7 V och 420 mAh (1,55 Wh)
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet