Läs mer
Gilac™ Enkel klädkrok
Produktkod. 17978491
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17978491 Vitt
1 options
Produktkod. 17978491 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G090121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.40 SEK
    19.97 SEK / Paket med 1
    Save 8.43 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 28-10-2026
Single Coat Hook är lämplig för institutionella cateringbehov, med utmärkt hållbarhet och lång livslängd.
  • Produkt lämplig för institutionella cateringbehov.
  • Designad för intensiv användning.
  • Utmärkt hållbarhet och lång livslängd.
  • En originalprodukt från GILAC Hygiene.
  • Tillverkad i många år så identisk produktbyte är möjlig och enkel.
Specifikationer
Bredd (engelska) 2,6 tum
Storlek Standard
Bredd (metrisk) 65 mm