Läs mer
Hughes Enkelt munstycke Handhållet ögon-/ansikts-/kroppstvätt
Produktkod. 17772338
Change view
Färg:
Rött
Produktkod. Färg
17772338 Rött
1 options
Produktkod. 17772338 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HEWS5021GB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4635.75 SEK
    3772.56 SEK / Paket med 1
    Save 863.19 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
En väggmonterad, handhållen ögon-, ansikts- och kroppstvätt med ett munstycke. Utvecklad för att passa farliga miljöer där det finns risk för små spill av kemikalier eller farliga ämnen.
  • En väggmonterad, handhållen ögon-, ansikts- och kroppstvätt med ett munstycke
  • Utvecklad för att passa farliga miljöer där det finns risk för små spill av kemikalier eller farliga ämnen
  • 5 m förstärkt slang gör dessa handhållna enheter särskilt användbara för att behandla funktionshindrade personal
  • Den låsbara manöverknappen för enkel användning uppfyller europeiska och internationella standarder
  • Försedd med dammskydd, en backventil och en flödesregulator
Specifikationer
Färg Rött
Höjd (metrisk) 10.5 cm
Produkttyp Kombinationstvättstationer för ögon, ansikte och kropp
Bredd (metrisk) 7 cm