Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ SNP genotypningsanalys, människa
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10167144 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
L (2400 reaktioner), gjord på beställning
M (1000 reaktioner), gjord på beställning
S (300 reaktioner), gjord på beställning
Art:
Människa
Non-human
Förpackningsstorlek:
300 reaktioner
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Art unitSize
10167144 L (2400 reaktioner), gjord på beställning Människa Varje
10269184 M (1000 reaktioner), gjord på beställning Människa Varje
10772487 S (300 reaktioner), gjord på beställning Människa 300 reaktioner
10176954 L (2400 reaktioner), gjord på beställning Non-human Varje
10310215 M (1000 reaktioner), gjord på beställning Non-human Varje
10658265 S (300 reaktioner), gjord på beställning Non-human Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10167144 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4351374
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Två omärkta PCR-primers: (framåt- och bakåtprimrar vid 900 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems VIC™ färga: MGB märkt prob detekterar Allel 1-sekvensen (prober vid 200 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems 6FAM™ färga: MGB märkt sond detekterar Allel 2-sekvensen (sonder vid 200 nM slutkoncentration)
5'-nukleasanalys för att skilja mellan två alleler av en specifik SNP för användning i genotypningsstudier
  • Large selection of SNP assays advances validation and screening studies for disease association and population stratification applications
  • Easy-to-use, single-tube format
  • Robust assay design provides highly accurate, reproducible and reliable results
  • Simple workflow enables quick results
Applied Biosystems TaqMan SNP Genotyping Assays use TaqMan 5'‐nuclease chemistry to amplify and detect specific polymorphisms in purified genomic DNA samples. Each assay enables genotyping of individuals for a single nucleotide polymorphism (SNP) and consists of two sequence-specific primers and two TaqMan minor groove binder (MGB) probes with non-fluorescent quenchers (NFQ). One probe is labeled with VIC dye to detect the Allele 1 sequence; the second probe is labeled with FAM dye to detect the Allele 2 sequence.
Our predesigned TaqMan SNP Genotyping Human Assays are a genome-wide collection of millions of human assays, including common 1,000 Genome SNPs, HapMap SNPs, and coding SNPs.
Benefits:
  • Proven—gold-standard TaqMan chemistry and robust assay designs deliver accurate, reproducible, and reliable results
  • Easy—convenient single-tube format and simple workflow provide an easy path to trusted results; no optimization required
  • Relevant—extensive collection of predesigned human assays offers direct access to content that is relevant to your research
  • Tested—all human SNP genotyping assays are functionally tested to ensure allelic discrimination
Approximate ship time
4–6 days in North America and 6–10 days in Europe
TaqMan SNP Genotyping Assays require only three reaction components for PCR: purified genomic DNA (1–20 ng), the assay solution, and TaqMan Genotyping Master Mix (or another compatible master mix) (sold separately).
All assay designs are the product of our bioinformatics pipeline, optimized over the course of more than a decade by leveraging manufacturing and assay performance data. TaqMan Assays have been cited in over 40,000 publications and are backed by more than 350 patents.
All of our predesigned TaqMan Assays are covered by the TaqMan Assays qPCR Guarantee.*
Recommended master mix (sold separately): TaqMan Genotyping Master Mix (Cat. No. 4371355)
*Terms and conditions apply. For complete details, go to www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
3'Primermodifiering Hold (Håll)
5'Primermodifiering Hold (Håll)
Koncentration 80X
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en 40X (S och M storlekar) eller 80X (L storlek) blandning av förformulerad analys (2 prober och 2 primers).
Förvara vid -15 till -25 °C.
Beskrivning VIC™ - MGB sond detekterar allel 1, FAM - MGB sonden detekterar allel 2
Form Fryst
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR-system* , VeritiPro* , SimpliAmp* , MiniAmp* , Automated Thermal Cycler*
* Om en termisk cykler används för PCR-amplifiering måste den valfria föravläsningen och efterläsningen utföras separat på ett realtids-PCR-system
för att detektera och registrera fluorescerande signaler.
Modifiering av intern sond VIC™ (5'), FAM (5'), MGB (Minor Groove Binder) (3')
Etikett eller färgämne FAM, VIC
Produktlinje TaqMan
Reningsmetod Solid Phase Extraction (SPE)
Renhet eller kvalitetsklass RNas-fri, DNas-fri
Kvantitet L (2400 reaktioner), gjord på beställning
Frakt skick Rumstemperatur
Art Människa
Mål Över 4,5 miljoner genomomfattande mänskliga analyser är tillgängliga
För användning med (applikation) Genotypsbestämning
Antal reaktioner 2400 reaktioner