Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ SNP genotypningsanalys, människa
Produktkod. 10176954 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
L (2400 reaktioner), gjord på beställning
M (1000 reaktioner), gjord på beställning
S (300 reaktioner), gjord på beställning
Förpackningsstorlek:
300 reaktioner
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10176954
Brand: Applied Biosystems™ 4351380
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Två omärkta PCR-primers: (framåt- och bakåtprimrar vid 900 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems VIC™ färga: MGB märkt prob detekterar Allel 1-sekvensen (prober vid 200 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems 6FAM™ färga: MGB märkt sond detekterar Allel 2-sekvensen (sonder vid 200 nM slutkoncentration)
5'-nukleasanalys för att skilja mellan två alleler av en specifik SNP för användning i genotypningsstudier
  • Large selection of SNP assays advances validation and screening studies for disease association and population stratification applications
  • Easy-to-use, single-tube format
  • Robust assay design provides highly accurate, reproducible and reliable results
  • Simple workflow enables quick results
  • Stort urval av SNP-analyser främjar validerings- och screeningstudier för sjukdomsassocierings- och populationsstratifieringsapplikationer
  • Lätt att använda, enkelrörsformat
  • Robust analysdesign ger mycket exakta, reproducerbara och tillförlitliga resultat
  • Enkelt arbetsflöde möjliggör snabba resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Två omärkta PCR-primers: (framåt- och bakåtprimrar vid 900 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems VIC™ färga: MGB märkt prob detekterar Allel 1-sekvensen (prober vid 200 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems 6FAM™ färga: MGB märkt prob detekterar Allel 2-sekvensen (prober vid 200 nM slutkoncentration). Butik vid -15° till -25 °C
Beskrivning Enkelrör TaqMan SNP genotypningsanalyser
Kvantitet L (2400 reaktioner), gjord på beställning
För användning med (applikation) Genotypsbestämning
Antal reaktioner 2400 reaktioner
Provtyp Mus