Beskrivning
Applied Biosystems TaqMan SNP-genotypningsanalyser använder TaqMan 5'-nukleaskemi för att amplifiera och upptäcka specifika polymorfismer i renade genomiska DNA-prover. Varje analys möjliggör genotypning av individer för en enda nukleotidpolymorfism (SNP) och består av två sekvensspecifika primers och två TaqMan mindre spårbindare (MGB) prober med icke-fluorescerande släckare (NFQ). Analyserna innehåller en sond märkt med VIC eller Cyanin 5-färgämnet för att detektera Allele 1-sekvensen; den andra sonden är märkt med FAM eller ABY färgämne för att detektera Allele 2-sekvensen.
Våra fördesignade TaqMan SNP Genotyping Human Assays är en genomomfattande samling av miljontals mänskliga assays, inklusive vanliga 1 000 Genome SNP, HapMap SNP och kodande SNP:er.
Fördelar:
- Beprövad—kemi av guldstandard TaqMan och robusta analysdesigner ger noggranna, reproducerbara och tillförlitliga resultat
- Enkelt, —bekvämt enkelrörsformat och enkelt arbetsflöde ger en enkel väg till pålitliga resultat; ingen optimering krävs
- En relevant—omfattande samling av fördesignade mänskliga analyser ger direkt tillgång till innehåll som är relevant för din forskning
- Testade—alla humana SNP-genotypningstester beställda med VIC/FAM-färgetiketter som funktionellt testas för att säkerställa alleldiskriminering. Tester beställda med Cyanin 5/ABY färgämnen är inte funktionellt testade.
- Multiplex-klara—TaqMan-analyser finns nu tillgängliga med VIC/FAM eller cyanin 5/ABY format för att stödja samtidig detektion av två uppsättningar SNP (två par alleler).
Ungefärlig skeppstid
4 –dagar 6 dagar i Nordamerika och 6 –dagar 10 dagar i Europa (VIC/FAM); 4-10 dagar i Nordamerika, 6-14 dagar i Europa (cyanin 5/ABY)
TaqMan SNP Genotyping Assays kräver endast tre reaktionskomponenter för PCR: renat genomiskt DNA (1 – 20 ng), analyslösningen och TaqMan Genotyping Master Mix (singleplex) eller TaqPath ProAmp Master Mix (multiplex) (säljs separat).
Alla analysdesigner är produkten av vår bioinformatikpipeline, optimerad under mer än ett decennium genom att utnyttja tillverknings- och analysprestandadata. TaqMan Analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
Alla våra fördesignade TaqMan analyser omfattas av TaqMan Assays qPCR-garantin. *
Rekommenderad mastermix (säljs separat): TaqMan Genotyping Master Mix (Cat. No. 4371355) eller TaqPath ProAmp Master Mix (Cat. No. A30865)
*Villkor gäller. För fullständig information, gå till www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
Specifikationer
Specifikationer
| 3'Primermodifiering | Hold (Håll) |
| 5'Primermodifiering | Hold (Håll) |
| Koncentration | 40X |
| Innehåll och lagring | 1 rör innehållande en 40X (S och M storlekar) eller 80X (L storlek) blandning av förformulerad analys (2 prober och 2 primers). Förvara vid -15 till -25 °C. |
| Beskrivning | VIC™ - MGB sond detekterar allel 1, FAM - MGB sonden detekterar allel 2 |
| Form | Fryst |
| För användning med (utrustning) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR-system* , VeritiPro* , SimpliAmp* , MiniAmp* , Automated Thermal Cycler* * Om en termisk cykler används för PCR-amplifiering måste den valfria föravläsningen och efterläsningen utföras separat på ett realtids-PCR-system för att detektera och registrera fluorescerande signaler. |
| Modifiering av intern sond | VIC™ (5'), FAM (5'), MGB (Minor Groove Binder) (3') |
| Etikett eller färgämne | FAM, VIC |
| Produktlinje | TaqMan |
| Visa mer |