Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ SNP:s genotypningsanalyser
Produktkod. 32226564 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Etikett eller färgämne:
ABY, Cy5
FAM, VIC
Kvantitet:
L (2400 reaktioner), Sydd på beställning
L (2400 reaktioner), tillverkad på beställning
M (1000 reaktioner), Sydd på beställning
S (300 reaktioner), Sydd på beställning
S (300 reaktioner), sydda på beställning
Förpackningsstorlek:
300 reaktioner
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Etikett eller färgämne Kvantitet Förpackningsstorlek
32226564 ABY, Cy5 L (2400 reaktioner), tillverkad på beställning -
10772487 FAM, VIC S (300 reaktioner), Sydd på beställning 300 reaktioner
10167144 FAM, VIC L (2400 reaktioner), Sydd på beställning Varje
10269184 FAM, VIC M (1000 reaktioner), Sydd på beställning Varje
32226544 ABY, Cy5 S (300 reaktioner), sydda på beställning -
32226561 ABY, Cy5 M (1000 reaktioner), Sydd på beställning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 32226564 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A80736
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-02-2027
5' nukleasanalys för att skilja mellan två alleler av en specifik SNP för användning i genotypningsstudier.
Applied Biosystems TaqMan SNP-genotypningsanalyser använder TaqMan 5'-nukleaskemi för att amplifiera och upptäcka specifika polymorfismer i renade genomiska DNA-prover. Varje analys möjliggör genotypning av individer för en enda nukleotidpolymorfism (SNP) och består av två sekvensspecifika primers och två TaqMan mindre spårbindare (MGB) prober med icke-fluorescerande släckare (NFQ). Analyserna innehåller en sond märkt med VIC eller Cyanin 5-färgämnet för att detektera Allele 1-sekvensen; den andra sonden är märkt med FAM eller ABY färgämne för att detektera Allele 2-sekvensen.
Våra fördesignade TaqMan SNP Genotyping Human Assays är en genomomfattande samling av miljontals mänskliga assays, inklusive vanliga 1 000 Genome SNP, HapMap SNP och kodande SNP:er.
Fördelar:
  • Beprövad—kemi av guldstandard TaqMan och robusta analysdesigner ger noggranna, reproducerbara och tillförlitliga resultat
  • Enkelt, —bekvämt enkelrörsformat och enkelt arbetsflöde ger en enkel väg till pålitliga resultat; ingen optimering krävs
  • En relevant—omfattande samling av fördesignade mänskliga analyser ger direkt tillgång till innehåll som är relevant för din forskning
  • Testade—alla humana SNP-genotypningstester beställda med VIC/FAM-färgetiketter som funktionellt testas för att säkerställa alleldiskriminering. Tester beställda med Cyanin 5/ABY färgämnen är inte funktionellt testade.
  • Multiplex-klara—TaqMan-analyser finns nu tillgängliga med VIC/FAM eller cyanin 5/ABY format för att stödja samtidig detektion av två uppsättningar SNP (två par alleler).
Ungefärlig skeppstid
4 –dagar 6 dagar i Nordamerika och 6 –dagar 10 dagar i Europa (VIC/FAM); 4-10 dagar i Nordamerika, 6-14 dagar i Europa (cyanin 5/ABY)
TaqMan SNP Genotyping Assays kräver endast tre reaktionskomponenter för PCR: renat genomiskt DNA (1 – 20 ng), analyslösningen och TaqMan Genotyping Master Mix (singleplex) eller TaqPath ProAmp Master Mix (multiplex) (säljs separat).
Alla analysdesigner är produkten av vår bioinformatikpipeline, optimerad under mer än ett decennium genom att utnyttja tillverknings- och analysprestandadata. TaqMan Analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
Alla våra fördesignade TaqMan analyser omfattas av TaqMan Assays qPCR-garantin. *
Rekommenderad mastermix (säljs separat): TaqMan Genotyping Master Mix (Cat. No. 4371355) eller TaqPath ProAmp Master Mix (Cat. No. A30865)
*Villkor gäller. För fullständig information, gå till www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 80X
Innehåll och lagring •1 rör innehållande en blandning av förformulerad analys (2 prober och 2 primers) (S och M) eller 80X (L-storlek) bland.
•Förvara vid -15 °C till -25 °C.
Detektionsmetod qPCR
Form Vätska
Formatera Provrör
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, QuantStudio Absolute Q Digital PCR System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler* * Om en termisk cykler används för PCR-förstärkning måste valfri förläsning och efterläsning utföras separat på ett realtids PCR-system för att detektera och spela in fluorescerande signaler.
Modifiering av intern sond Cyanin 5 - MGB prob detekterar Allel 1, ABY - MGB prob detekterar Allel 2
Etikett eller färgämne ABY, Cy5
Produktlinje TaqMan
Produkttyp SNP-genotypning
Kvantitet L (2400 reaktioner), tillverkad på beställning
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (applikation) Genotypsbestämning
Antal reaktioner 2400 Reaktioner, Tillverkade på beställning