Läs mer
Applied Biosystems™ Enkelrör TaqMan™ SNP genotypningsanalyser
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
Två omärkta PCR-primers: (framåt- och bakåtprimrar vid 900 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems VIC™ färga: MGB märkt prob detekterar Allel 1-sekvensen (prober vid 200 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems 6FAM™ färga: MGB märkt sond detekterar Allel 2-sekvensen (sonder vid 200 nM slutkoncentration)
- Stort urval av SNP-analyser främjar validering och screening av studier för sjukdomsassociation och populationsstratifiering
- Lättanvänt, enkelrörsformat
- Robust analysdesign ger mycket exakta, reproducerbara och tillförlitliga resultat
- Enkelt arbetsflöde möjliggör snabba resultat
- Stort urval av SNP-analyser främjar validerings- och screeningstudier för sjukdomsassocierings- och populationsstratifieringsapplikationer
- Lätt att använda, enkelrörsformat
- Robust analysdesign ger mycket exakta, reproducerbara och tillförlitliga resultat
- Enkelt arbetsflöde möjliggör snabba resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 40X |
| Innehåll och lagring | Två omärkta PCR-primers: (framåt- och bakåtprimrar vid 900 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems VIC™ färga: MGB märkt prob detekterar Allel 1-sekvensen (prober vid 200 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems 6FAM™ färga: MGB märkt prob detekterar Allel 2-sekvensen (prober vid 200 nM slutkoncentration). Butik vid -15° till -25 °C |
| Beskrivning | Enkelrör TaqMan SNP genotypningsanalyser |
| Kvantitet | M (1000 reaktioner), gjord på beställning |
| Art | Icke-mänsklig |
| För användning med (applikation) | Genotypsbestämning |
| Antal reaktioner | 1000 reaktioner |
| Provtyp | Mus |