Läs mer
Saint-Gobain Performance Plastics Engångsbioprocesspåsar, standard 2D, 2 portar
Beskrivning
- Finns i storlekar från 50 ml till 500 ml.
- Konstruerad med LLDPE som kontaktlager för vätska och EVOH som gasbarriär, vilket säkerställer kemisk kompatibilitet, hållbarhet och skydd mot syreinträngning.
- Utformad med topp- eller bottenavloppskonfigurationer för att möta olika processkrav och maximera användarvänlighet.
- Nålfria provtagsportar.
- Små volympåsar har integrerad hängfunktion och handtag.
- Tätningsbara, svetsbara rör på standardkonstruktioner säkerställer läckfria anslutningar och kompatibilitet med automatiserad svetsutrustning.
- Finns i både standard- och specialdesign.
- Finns som manifoldsystem.
- Idealiskt för cellodlingsmedia, buffertförberedelse, produktlagring och provtagning över uppströms och nedströms bioprocessprocesser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Mått | 5,22 x 3,85 tum |
| Filmbeskrivning | Saint-Gobain 5-lagers film |
| Port detalj | 2 portar |
| Slanglängdslinje 1 | 30,08 cm |
| Slanglängdslinje 2 | 30,08 cm |
| Slangmateriallinje 1 | C-Flex 374 |
| Slangmateriallinje 2 | C-Flex 374 |
| Slangstil | C-Flex |
| Produkttyp | Standard 2D Bioprocess-påse |