Läs mer
Saint-Gobain Performance Plastics Engångsbioprocesspåsar, standard 2D, 2 portar
Produktkod. 31723078
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Slanglängdslinje 1:
30,08 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Slanglängdslinje 1
31723078 150 mL 30,08 cm
31723066 50 mL 30,08 cm
31723070 250 mL 30,08 cm
31723064 500 mL 30,08 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31723078 Leverantör Saint-Gobain Performance Plastics Leverantörsnummer BP0150MS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11325.00 SEK
    9610.64 SEK / Paket med 20
    Save 1714.36 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 17-03-2027
Byggd med flerskiktsfilmer för starkt gasbarriärskydd som säkerställer cGMP-kompatibel och djurfri prestanda
  • Finns i storlekar från 50 ml till 500 ml.
  • Konstruerad med LLDPE som kontaktlager för vätska och EVOH som gasbarriär, vilket säkerställer kemisk kompatibilitet, hållbarhet och skydd mot syreinträngning.
  • Utformad med topp- eller bottenavloppskonfigurationer för att möta olika processkrav och maximera användarvänlighet.
  • Nålfria provtagsportar.
  • Små volympåsar har integrerad hängfunktion och handtag.
  • Tätningsbara, svetsbara rör på standardkonstruktioner säkerställer läckfria anslutningar och kompatibilitet med automatiserad svetsutrustning.
  • Finns i både standard- och specialdesign.
  • Finns som manifoldsystem.
  • Idealiskt för cellodlingsmedia, buffertförberedelse, produktlagring och provtagning över uppströms och nedströms bioprocessprocesser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Mått 7,72 x 3,85 tum
Filmbeskrivning Saint-Gobain 5-lagers film
Port detalj 2 portar
Slanglängdslinje 1 30,08 cm
Slanglängdslinje 2 30,08 cm
Slangmateriallinje 1 C-Flex 374
Slangmateriallinje 2 C-Flex 374
Slangstil C-Flex
Produkttyp Standard 2D Bioprocess-påse