Läs mer
Saint-Gobain Performance Plastics Engångsbioprocesspåsar, standard 2D, 3 portar
Produktkod. 31723090
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
5 L
10 L
20 L
Slanglängdslinje 1:
6 tum
20 tum
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Slanglängdslinje 1
31723090 1 L 6 tum
31723072 1 L 20 tum
31723088 2 L 6 tum
31723085 2 L 20 tum
31723080 3 L 6 tum
31723067 3 L 20 tum
31723083 5 L 6 tum
31723089 5 L 20 tum
31723082 10 L 6 tum
31723061 10 L 20 tum
31723081 20 L 6 tum
31723075 20 L 20 tum
31723068 50 mL 6 tum
31723077 150 mL 6 tum
31723076 150 mL 20 tum
31723087 250 mL 6 tum
31723073 250 mL 20 tum
31723084 500 mL 6 tum
31723065 500 mL 20 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 31723090 Leverantör Saint-Gobain Performance Plastics Leverantörsnummer BP0001L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14680.00 SEK
    12458.98 SEK / Paket med 20
    Save 2221.02 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-03-2027
Byggd med flerskiktsfilmer för starkt gasbarriärskydd som säkerställer cGMP-kompatibel och djurfri prestanda
  • Finns i storlekar från 50 ml till 20 L.
  • Konstruerad med LLDPE som kontaktlager för vätska och EVOH som gasbarriär, vilket säkerställer kemisk kompatibilitet, hållbarhet och skydd mot syreinträngning.
  • Utformad med topp- eller bottenavloppskonfigurationer för att möta olika processkrav och maximera användarvänlighet.
  • Nålfria provtagsportar.
  • Små volympåsar har integrerad hängfunktion och handtag.
  • Tätningsbara, svetsbara rör på standardkonstruktioner säkerställer läckfria anslutningar och kompatibilitet med automatiserad svetsutrustning.
  • Finns i både standard- och specialdesign.
  • Finns som manifoldsystem.
  • Idealiskt för cellodlingsmedia, buffertförberedelse, produktlagring och provtagning över uppströms och nedströms bioprocessprocesser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Mått 13,50 x 6,48 tum
Filmbeskrivning Saint-Gobain 5-lagers film
Port detalj 3 portar
Slanglängdslinje 1 6 tum
Slanglängdslinje 3 6 tum
Slanglängdslinje 2 6 tum
Slangmateriallinje 3 C-Flex 374
Slangmateriallinje 1 C-Flex 374
Slangmateriallinje 2 C-Flex 374
Slangstil C-Flex
Produkttyp Standard 2D Bioprocess-påse